Learn More
Magnesium acetate tetrahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 13408498 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13408498 5 kg Plastic drum 5kg
10399050 5 g Glass Bottle 5g
10358910 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13408498 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270500051
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16674-78-5
Formula molecolare C4H14MgO8
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Numero MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium acetate tetrahydrate
Punto di fusione 80.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 8 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Indice di Merck 15,5718
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
Peso formulazione 214.46
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical