Learn More
Magnesium Acetate Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15637920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15637920 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15627920 100 g Flacone in polietilene 100g
15647920 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15637920 Fornitore Fluka N. del fornitore M06311KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-04-2027
Aggiungi al carrello
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16674-78-5
Formula molecolare C4H14MgO8
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Numero MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium acetate tetrahydrate
Punto di fusione 68°C
Colore Colorless
pH 8 to 9 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Odore Vinegar-like
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.45g/cu.cm at 20°C
Formula lineare (CH3COO)2Mg · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Informazioni di solubilità Completely soluble in water
IUPAC Name magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
Peso formulazione 214.45g/mol
Percent Purity ≥99%