Learn More
Magnesium Acetate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10795331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10795331 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10795331 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/0350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 16674-78-5
Punto di fusione 80°C
Colore White
pH 7 to 9
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C4H14MgO8
Numero MDL MFCD00149214
Quantità 500 g
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Peso formulazione 214.398g/mol
Forma fisica Solid