Learn More
Magnesium Acetate Tetrahydrate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10521255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10521255 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10521255 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP215500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Poly Bottle; 500g
Magnesium Acetate is suitable for use in the preparation of buffer solutions and is required as a stabilizer for all stages of bacteriophage purification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Acetate Tetrahydrate
Punto di fusione 80°C
CAS 16674-78-5
Colore White
pH 8 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Formula molecolare C4H14MgO8
Formula lineare (CH3COO)2Mg·4H2O
Numero MDL MFCD00149214
Indice di Merck 15, 5718
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC Name magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Peso formulazione 214.46
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene