Learn More
Magnesium Acetate Tetrahydrate, Solstice
Codice prodotto. 15662270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15662270 500 g 500g
15642270 100 g 100g
15652270 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15662270 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 228648500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-04-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16674-78-5
Formula molecolare C4H14MgO8
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Numero MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Acetate Tetrahydrate
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare (CH3COO)2Mg · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Peso formulazione 214.45g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS