Learn More
Magnesium Acetate Tetrahydrate, TRC
Codice prodotto. 30473622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473622 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM262963500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Formula molecolare C4H14MgO8
Quantità 500 g
Sinonimo Magnesium acetate tetrahydrate
InChI Formula InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 214.45
Peso formulazione 214.0539