Learn More
Magnesium acrylate
Codice prodotto. 11395007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395007 25 g 25g
11305017 5 g 5g
11385007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11395007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042002.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5698-98-6 | C6H6MgO4 | 166.415 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5698-98-6
Formula molecolare C6H6MgO4
Molecular Weight (g/mol) 166.415
Numero MDL MFCD00068285
InChI Key DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium acrylate, unii-38v94j49hw, 2-propenoic acid, magnesium salt 2:1, 2-propenoic acid, magnesium salt, 79-10-7 parent, magnesium di-acrylate, magnesium acrylate 5g, acmc-1alvh, magnesium prop-2-enoate, diacrylic acid magnesium salt
PubChem CID 165336
IUPAC Name magnesium;prop-2-enoate
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium acrylate
Punto di fusione >220°C (decomposition)
Formula lineare [H2C=CHCO2]2Mg
Quantità 25 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 166.42
Forma fisica Powder