Learn More
Magnesium Aluminum Zinc plate, alloy AZ31B, 6.35mm (0.25in) thick
Codice prodotto. 15406025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 x 30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15406025 30 x 30 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15406025 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014066.RF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Magnesium Aluminum Zinc plate, alloy is used in chemical research, structural components and metallurgical coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Aluminum Zinc plate, Alloy AZ31B
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt%
Quantità 30 x 30 cm
Odore Odorless
Peso ≈994g/30x30cm
Forma Plate
Numero MDL MFCD01074901
Informazioni di solubilità Insoluble in water.