Learn More
Magnesium bromide ethyl etherate, 99%
Codice prodotto. 10616213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616213 25 g Bottiglia in vetro 25g
10464833 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10616213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209700250
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29858-07-9
Formula molecolare C4H10Br2MgO
Molecular Weight (g/mol) 258.24
Numero MDL MFCD00064500
InChI Key JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
PubChem CID 11010650
IUPAC Name magnesium;ethoxyethane;dibromide
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium bromide ethyl etherate
Colore Beige to White
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2O·MgBr2
Quantità 25 g
Fieser 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 258.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium bromide ethyl etherate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.