Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium carbonate basic |
| CAS | 39409-82-0 |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | C4H10Mg5O18 |
| Formula lineare | MgCO3 |
| Numero MDL | MFCD00149783 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| InChI Key | YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D |
| SMILES | O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
| IUPAC Name | pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate |
| Vedi altri risultati |