Learn More
Magnesium Carbonate Basic, Solstice
Codice prodotto. 15681240 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15681240 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 131171KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E504, light, powder (light), 40-45% Mg (as MgO) basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Carbonate Basic
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
CAS 39409-82-0
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare C4H10Mg5O18
Formula lineare MgCO3
Numero MDL MFCD00149783
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC Name pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Molecular Weight (g/mol) 467.63
Peso formulazione 84.31g/mol
Grado puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 to 45% Mg (as MgO) basis