Learn More
Magnesium chloride, 99.9%, (trace metal basis), pure, anhydrous
Codice prodotto. 10031524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10031524 10 g Flacone in plastica 10g
10604005 50 g Flacone in plastica 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10031524 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197060100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7786-30-3
Formula molecolare Cl2Mg
Molecular Weight (g/mol) 95.21
Numero MDL MFCD00011106
InChI Key TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC Name magnesium(2+) dichloride
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1412.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium chloride
Punto di fusione 708.0°C
Nota nome <10 mesh, anhydrous
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare MgCl2
Fieser 11,310
Indice di Merck 15, 5726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C)
Peso formulazione 95.21
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica