Learn More
Magnesium chloride anhydrous, 99%
Codice prodotto. 17560405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17560405 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17560405 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14608.A7
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7786-30-3
Formula molecolare Cl2Mg
Molecular Weight (g/mol) 95.21
Numero MDL MFCD00011106
InChI Key TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) dichloride
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1412°C
Punto di fusione 713°C to 714°C
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Percent Purity 99%