Learn More
Magnesium Chloride, Anhydrous, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11421856 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11421856 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11421856 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520984480
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride
CAS 7786-30-3
Quantità 100 g
Formula molecolare Cl2Mg
Numero MDL MFCD00011106
Sinonimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
InChI Key TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC Name magnesium(2+) dichloride
Molecular Weight (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Peso formulazione 95.22