Learn More
Magnesium Chloride Anhydrous, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Chloride anhydrous |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| Peso formulazione | 93.9227 |