Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, 98+%, extra pure
Codice prodotto. 12635097 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12635097 5 kg 5kg
12625097 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12635097 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447700050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium chloride hexahydrate
Punto di fusione 117.0°C
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 101% (Complexometry)
Formula lineare MgCl2·6H2O
Indice di Merck 15,5726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 203.31
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro