Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, 99.0-101.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11450532 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450532 1 kg 1kg
11460532 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450532 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219142101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.00€ / 1kg
    Risparmia 6.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride Hexahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0-101.0%
Formula molecolare MgCl2 · 6H2O
Peso formulazione 203.3
Percent Purity 99 to 102%
Grado Reagente ACS