Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, 99.0-101.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Magnesium Chloride Hexahydrate |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0-101.0% |
| Formula molecolare | Cl2H12MgO6 |
| Peso formulazione | 203.3 |
| Percent Purity | 99 to 102% |
| Grado | Reagente ACS |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?