Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10732241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732241 1 kg Flacone in plastica 1kg
10583751 5 kg Plastic drum 5kg
10420384 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197530010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium chloride hexahydrate
Punto di fusione 117.0°C
Colore Bianco
Forma fisica Polvere cristallina
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Formula lineare MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Indice di Merck 15, 5726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 203.31
Percent Purity 99%
Grado Analisi