Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10647032 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647032 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10376140 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10657032 2 kg Recipiente per polveri in plastica 2kg
10030260 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10647032 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/0600/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Punto di fusione 117°C
Colore White
pH 5 to 6.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 203.31g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica