Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | Cl2H12MgO6 |
| Numero MDL | MFCD00149781 |
| InChI Key | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC Name | magnesium(2+) hexahydrate dichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.30 |
| Vedi altri risultati |