Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10386743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386743 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10386743 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP214500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Poly Bottle; 500g
Magnesium Chloride is suitable for use in the preparation of buffer solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride Hexahydrate
Punto di fusione 117°C
CAS 7791-18-6
Colore White
pH 5 to 6.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in polietilene
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Informazioni di decomposizione >106°C
Note percentuale saggio ≥99.0%
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Numero MDL MFCD00011106
Indice di Merck 15, 5726
Sinonimo magnesium chloride, mgcl2, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
InChI Key TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC Name magnesium(2+) dichloride
Molecular Weight (g/mol) 203.30
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Peso formulazione 203.31
Percent Purity ≥99.0%