Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
6kg
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15671260 1 kg 1kg
15681260 2.5 kg 2.50kg
15601270 6 x 1 kg pezzi 6
15691260 6 kg 6kg
15611270 6 x 2.5 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15671260 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 131521KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    54.45€ / 1kg
    Risparmia 4.55€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511, ≤0.0001% Al, 99-101%,
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride Hexahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare MgCl2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 203.3g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado puriss.