Learn More
Soluzione di cloruro di magnesio, Honeywell™ Fluka™
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | >100°C |
| Materiale o nome chimico | Magnesium chloride solution |
| Punto di fusione | <0°C |
| CAS | 7786-30-3 |
| Colore | Incolore |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | Cl2Mg |
| Formula lineare | MgCl2 |
| Numero MDL | MFCD00011106 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Magnesium chloride solution