missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium Citrate xHydrate, TRC

Codice prodotto. 30466700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30466700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30466700 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2457251G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Magnesium Citrate xHydrate
CAS 960307-84-0
Formula molecolare C6H8O7.3/2Mg.XH2O
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.Mg.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H2/q;+2;/p-2
SMILES O.[Mg].[Mg].[Mg].OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name magnesium 2-(carboxymethyl)-2-hydroxysuccinate hydrate
Molecular Weight (g/mol) 469.13
Peso formulazione 467.9727
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.