Learn More
Magnesium cube, nominally 19mm (0.75in) each side, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15452157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452157 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15452157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045119.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium cube
Colore Silver
Nota nome Nominally 19mm (0.75in) each side
CAS 7439-95-4
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈10 to 15g/cube
Forma Cube
Formula molecolare Mg
Numero MDL MFCD00085308
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
IUPAC Name magnesium
Molecular Weight (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107