Learn More
Magnesium fluoride hydrate, min 87% MgF2
Codice prodotto. 11435223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435223 500 g 500g
11445223 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435223 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12830.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in water (87 mg/L at 18°C ).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with Strong oxidizing agents and strong acids. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-40-6
Formula molecolare F2Mg
Molecular Weight (g/mol) 62.30
Numero MDL MFCD00011108
InChI Key ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Magnesium fluoride hydrate
Quantità 500 g
Note percentuale saggio ≥87% MgF2
Indice di Merck 14,5665
Informazioni di solubilità Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Peso formulazione 62.30 (Anhydrous)
Odore Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium fluoride hydrate
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium fluoride hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.