Learn More
Magnesium foil, 0.05mm (0.002in) thick, hard, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11329268 25 x 25 mm 25mm
11356199 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11329268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043202.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Sacrificial Electrode For Other Material, Deoxidizer For Cu
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Form: approx. 0.05g/25 x 25mm, Temper: as rolled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium
Densità 1.738g/cm3 at 20°C
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Pressione del vapore 1.33 hPa (1mm Hg) at 621°C
Intervallo percentuale saggio 99.9%, metal basis
Forma Foil