Learn More
Magnesium foil, 0.25mm (0.01in) thick, hard, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11308568 25 x 25 mm 25mm
11490311 50 x 50 mm Pezzo
11398558 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11308568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040603.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium foil
Quantità 25 x 25 mm
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)