Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium germanide, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045517.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1310-52-7 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15442327
  • 191.00€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
1310-52-7
121.24
MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
76518831
[Mg].[Mg].[Ge]
GeMg2
MFCD11044441
dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
germanium;magnesium
Specifica
Magnesium germanide
(metals basis)
Mg2Ge
dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
germanium;magnesium
76518831
3-6mm Pieces
3 to 6mm
1310-52-7
GeMg2
MFCD11044441
Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C).
[Mg].[Mg].[Ge]
121.24
121.22
99.99%
5g
Videos
SDS Documenti
Certificati