Learn More
Magnesium gluconate hydrate
Codice prodotto. 16524294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16524294 100 g 100g
16514294 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16524294 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464831000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 336879-53-9
Formula molecolare C12H24MgO15
Molecular Weight (g/mol) 432.61
Numero MDL MFCD00150971
InChI Key IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium gluconate hydrate
Punto di fusione 169.7°C to 171.9°C
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 9.6 g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 414.61