Learn More
Magnesium granules, -4+30 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396667 2 kg 2kg
11386667 500 g 500g
11376667 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11396667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000870.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium granules
Colore Silver to Gray
Quantità 2 kg
Dimensioni maglia −12+50 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis)
Forma Granular
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1869
Peso formulazione 24.305
Percent Purity 99.8%