Learn More
Magnesium hydroxide, 95%, pure
Codice prodotto. 10185520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10185520 500 g Flacone in plastica 500g
10521574 25 g Flacone in plastica 25g
10572734 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10185520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-42-8
Formula molecolare H2MgO2
Molecular Weight (g/mol) 58.32
Numero MDL MFCD00011104
InChI Key VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium hydroxide
Punto di fusione 350°C
Nota nome 95%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Complexometry)
Formula lineare Mg(OH)2
Indice di Merck 15, 5734
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name magnesium(2+) dihydroxide
Peso formulazione 58.33
Percent Purity 95%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium hydroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.