Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium hydroxide |
| Punto di fusione | 350°C |
| Nota nome | 95% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | Mg(OH)2 |
| Indice di Merck | 15, 5734 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Vedi altri risultati |