Learn More
Magnesium Hydroxide, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15653160 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15653160 500 g Flacone in polietilene 500g
15633160 25 g Flacone in polietilene 25g
15643160 2 kg Flacone in polietilene 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15653160 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 310093500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-42-8
Formula molecolare H2MgO2
Molecular Weight (g/mol) 58.32
Numero MDL MFCD00011104
InChI Key VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
IUPAC Name magnesium;dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Hydroxide
Punto di fusione 350°C
Quantità 500 g
Formula lineare Mg(OH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 58.32g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.39g/cm3