Learn More
Magnesium Hydroxide, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11402844 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11402844 250 g 250g
10274580 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11402844 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/0650/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Magnesium Hydroxide, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-42-8
Formula molecolare H2MgO2
Molecular Weight (g/mol) 58.32
Numero MDL MFCD00011104
InChI Key VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifica
Punto di fusione 350°C
Colore White
pH 9.5 to 10.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
IUPAC Name magnesium;dihydroxide
Peso formulazione 58.33g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium hydroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.