Learn More
Magnesium Hydroxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium hydroxide |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| Peso formulazione | 57.9905 |