Learn More
Magnesium lactate trihydrate, 99%
Codice prodotto. 11368128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368128 25 g 25g
11388128 100 g 100g
11378128 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039369.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18917-96-9 | C6H16MgO9 | 256.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18917-96-9
Formula molecolare C6H16MgO9
Molecular Weight (g/mol) 256.49
Numero MDL MFCD00156534
Sinonimo magnesium lactate trihydrate, c6h10mgo6.3h2o, 2-hydroxypropanoyl oxy magnesio 2-hydroxypropanoate trihydrate
PubChem CID 91668363
IUPAC Name magnesium;2-hydroxypropanoate;trihydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium lactate trihydrate
Punto di fusione 41°C (decomposition)
Colore White
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,5672
Informazioni di solubilità Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
InChI Key SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2]
Peso formulazione 256.49 (202.45 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Lumps