Learn More
Magnesium Nitrate GFAA Matrix Modifier: 1% Mg(NO3)2 in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003039 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003039 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGMMGN1P100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Magnesium Nitrate GFAA Matrix Modifier: 1% Mg(NO3)2 in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Nitrate
CAS 10377-60-3
Metodi AA/GFAA
Nomi componenti o analita Magnesium Nitrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Mg(NO3)2
Concentrazione 1%
Sinonimo Mg(NO3)2
SMILES [Mg+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC Name Magnesium Nitrate
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 148.31
Quantità 100 mL
Peso formulazione 148.31 g/mol