Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, 98+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10127990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10127990 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10127990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Punti di ebollizione 330.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium nitrate hexahydrate
Punto di fusione 89.0°C
CAS 13446-18-9
Colore White
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula molecolare H12MgN2O12
Formula lineare Mg(NO3)2·6H2O
Numero MDL MFCD00149779
Punto d'infiammabilità 93.3°C
Indice di Merck 15, 5738
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
Informazioni di solubilità Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dinitrate
Molecular Weight (g/mol) 256.40
PubChem CID 202877
Peso formulazione 256.4
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.63