Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10216370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10216370 500 g Flacone in plastica 500g
10104850 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10216370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217565000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-18-9
Formula molecolare H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
Numero MDL MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC Name magnesium;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 330.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium nitrate hexahydrate
Punto di fusione 89.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5.0 to 8.2 (5% aq. soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 93.3°C
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Densità 1.63
Formula lineare Mg(NO3)2·6H2O
Indice di Merck 15, 5738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Peso formulazione 256.4
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical