Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Certified AR for Analysis, 99.0-101.0%, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10755911 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10755911 1 kg 1kg
10755721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755911 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/0752/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 13446-18-9
Formula molecolare H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
Numero MDL MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC Name magnesium;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 330°C
Punto di fusione 89°C
Colore White
pH 5.0 to 8.2
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 256.4g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica