Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 330°C |
| Punto di fusione | 89°C |
| CAS | 13446-18-9 |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 8.2 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H12MgN2O12 |
| Numero MDL | MFCD00149779 |
| Sinonimo | magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty |
| Vedi altri risultati |