Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, extra pure
Codice prodotto. 15149303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15149303 1 kg Flacone in plastica 1kg
15133703 5 kg Plastic Drum 5kg
15139303 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15149303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447540010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-18-9
Formula molecolare H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
Numero MDL MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC Name magnesium;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 330.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium Nitrate Hexahydrate
Punto di fusione 89.0°C
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 93.3°C
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare Mg(NO3)2·6H2O
Indice di Merck 15,5738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Peso formulazione 256.4
Grado Ultrapuro