Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Nitrate Hexahydrate |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | Mg(NO3)2 · 6H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Mg+2] |
| Peso formulazione | 256.41g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Reagente ACS |
| Densità | Vapor Desnity: 6 (vs air) |