Learn More
Magnesium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11396897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396897 25 g 25g
11326907 5 g 5g
11306907 100 g 100g
11386897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11396897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010799.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10377-60-3 | MgN2O6 | 148.31 g/mol
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10377-60-3
Formula molecolare MgN2O6
Molecular Weight (g/mol) 148.31
Numero MDL MFCD00011103
InChI Key YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate, magnesium dinitrate, nitric acid, magnesium salt, unii-77cbg3un78, magnesium nitrate solution, nitric acid, magnesium salt 2:1, magniosan, hsdb 660, magnesium ii nitrate 1:2, magnesium standard for ic
PubChem CID 25212
ChEBI CHEBI:64736
IUPAC Name magnesium;dinitrate
SMILES [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 330°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Magnesium nitrate hydrate
Punto di fusione 89°C
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 1.46 g/mL
Numero UN UN1474
Indice di Merck 14,5674
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Moderately soluble in ethanol and ammonia.
Peso formulazione 148.32 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic