Learn More
Magnesium oxide, 95+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10712602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712602 50 g Glass bottle 50g
10157143 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423890500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-48-4
Formula molecolare MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
Numero MDL MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Specifica
Punti di ebollizione 3600°C
Materiale o nome chimico Magnesium oxide
Punto di fusione 2800°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Granular Powder
Quantità 50 g
Perdita alla combustione 2.0% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.58
Intervallo percentuale saggio 95% min. (dried basis) (Complexometry)
Densità 3.5800g/mL
Formula lineare MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Indice di Merck 15, 5741
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Peso formulazione 40.29
Percent Purity ≥95%
Grado Reagente ACS