Specifica
| Punti di ebollizione | 3600°C |
| Materiale o nome chimico | Magnesium oxide |
| Punto di fusione | 2800°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Amorphous Powder |
| Quantità | 250 g |
| Perdita alla combustione | 3.0% max. |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 3.58 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (on dry substance) (Complexometry) |
| Vedi altri risultati |