Learn More
Magnesium oxide, 98%, extra pure, powder, particle size: 99% <150 μm (-100 mesh)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 3600.0°C |
| Materiale o nome chimico | Magnesium oxide |
| Punto di fusione | 2800.0°C |
| Nota nome | ca 200 Mesh |
| Colore | White |
| Forma fisica | Amorphous Powder |
| Quantità | 500 g |
| Perdita alla combustione | 2% max. |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 3.58 |
| Vedi altri risultati |