Learn More
Magnesium oxide, 99.99%, (trace metal basis), extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 3600.0°C |
| Materiale o nome chimico | Magnesium oxide |
| Punto di fusione | 2800.0°C |
| Nota nome | Extra Pure |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 3.58 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Vedi altri risultati |